Learn More
1-[[9-[2-Hidroxi-3-[[2-(2-metoxi-fenoxi)etil]amino]propil]-9H-carbazol-4-il]oxi]-3-[[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]-propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
1-[[9-[2-Hidroxi-3-[[2-(2-metoxi-fenoxi)etil]amino]propil]-9H-carbazol-4-il]oxi]-3-[[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]-propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[[9-[2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxy-phenoxy)ethyl]amino]propyl]-9H-carbazol-4-yl]oxy]-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-propan-2-ol |
| CAS | 1198090-73-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[[9-[2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxy-phenoxy)ethyl]amino]propyl]-9H-carbazol-4-yl]oxy]-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-propan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C36 H43 N3 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-[[9-[2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxy-phenoxy)ethyl]amino]propyl]-9H-carbazol-4-yl]oxy]-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-propan-2-ol, N-2-Hydroxy-3-[[2-(methoxyphenoxy)ethyl]amine Carvedilol, 1-(4-(2-hydroxy-3-(2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino)propoxy)-9H-carbazol-9-yl)-3-(2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino)propan-2-ol, Carvedilol Imp. A (EP), Carvedilol Related Compound A, SKF-105843, Ph Eur Carvedilol Impurity A, USP Carvedilol Related Compound A, Carvedilol Related Compound A, Carvedilol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H43N3O7/c1-42-31-13-5-7-15-33(31)44-20-18-37-22-26(40)24-39-29-11-4-3-10-28(29)36-30(39)12-9-17-35(36)46-25-27(41)23-38-19-21-45-34-16-8-6-14-32(34)43-2/h3-17,26-27,37-38,40-41H,18-25H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3c2c4ccccc4n3CC(O)CNCCOc5ccccc5OC |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[2-hidroxi-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propoxi]carbazol-9-il]-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propan-2-ol |
| Mostrar más |