Learn More
1,8-pirendiamina, TRC
Código de producto. 30418285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418285 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30418285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP989310100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,8-Pyrenediamine
CAS 30269-04-6
Fórmula molecular C16H12N2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,8-Diaminopyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N2/c17-13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H,17-18H2
SMILES C1=CC2=C3C(=C(C=C2)N)C=CC4=C(C=CC1=C43)N
Nombre IUPAC pireno-1,8-diamina
Peso molecular (g/mol) 232.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1