Learn More
1,8-pirendiamina, TRC
Código de producto. 30418134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418134 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30418134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP98931010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,8-Pyrenediamine
CAS 30269-04-6
Fórmula molecular C16H12N2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1,8-Diaminopyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N2/c17-13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H,17-18H2
SMILES C1=CC2=C3C(=C(C=C2)N)C=CC4=C(C=CC1=C43)N
Nombre IUPAC pireno-1,8-diamina
Peso molecular (g/mol) 232.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.