Learn More
1,8-Octanoditiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721915 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10721915 1 g Frasco de vidrio 1 g
10115520 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10721915 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310620010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1191-62-4 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-62-4
Fórmula molecular C8H18S2
Peso molecular (g/mol) 178.35
Número MDL MFCD00003574
Clave InChI PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-octanedithiol, 1,8-dimercaptooctane, octamethylene dimercaptan, 1,8-octamethylenedithiol, unii-kh3w3161hs, fema no. 3514, 1,8-octane dithiol, nanothinks tm thio8, acmc-209a1j, dsstox_cid_27474
PubChem CID 14493
Nombre IUPAC octano-1,8-ditiol
SMILES SCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 8-Octanedithiol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 269.0°C to 270.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HS(CH2)8SH
Índice de refracción 1.5030 to 1.5050
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.36
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido