Learn More
1,8-Octanoditiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410578 1 g 1 g
11420578 5 g 5 g
11430578 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24693.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1191-62-4 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-62-4
Fórmula molecular C8H18S2
Peso molecular (g/mol) 178.35
Número MDL MFCD00003574
Clave InChI PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-octanedithiol, 1,8-dimercaptooctane, octamethylene dimercaptan, 1,8-octamethylenedithiol, unii-kh3w3161hs, fema no. 3514, 1,8-octane dithiol, nanothinks tm thio8, acmc-209a1j, dsstox_cid_27474
PubChem CID 14493
Nombre IUPAC octano-1,8-ditiol
SMILES SCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Octanedithiol
Densidad 0.96
Punto de ebullición 269°C to 270°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.505
Cantidad 1 g
Beilstein 1735431
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.36
Porcentaje de pureza 98%