Learn More
1,8-octanodiol, TRC
Código de producto. 30422265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422265 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30422265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO237305100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Octanediol
CAS 629-41-4
Fórmula molecular C8 H18 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,8-Octanediol (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,8-Dihydroxyoctane, 1,8-Octamethylene glycol, 1,8-Octyleneglycol, NSC 81228, Octamethylene glycol, Octane-1,8-diol, α,ω-Octanediol, ω-Octanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
SMILES OCCCCCCCCO
Nombre IUPAC octano-1,8-diol
Peso molecular (g/mol) 146.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1307
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.