Learn More
1,8-octanodiol, TRC
Código de producto. 30426908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426908 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30426908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO237305250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Octanediol
CAS 629-41-4
Fórmula molecular C8 H18 O2
Cantidad 250 g
Sinónimo 1,8-Octanediol (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,8-Dihydroxyoctane, 1,8-Octamethylene glycol, 1,8-Octyleneglycol, NSC 81228, Octamethylene glycol, Octane-1,8-diol, α,ω-Octanediol, ω-Octanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
SMILES OCCCCCCCCO
Nombre IUPAC octano-1,8-diol
Peso molecular (g/mol) 146.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1307