Learn More
1,8-Octanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15299626 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15299626 100 g 100 g
15219626 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15299626 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129381000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 629-41-4 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-41-4
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Clave InChI OEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69420
ChEBI CHEBI:44630
Nombre IUPAC octano-1,8-diol
SMILES C(CCCCO)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 8-Octanediol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 62.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 278.8°C
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO(CH2)8OH
Cantidad 100 g
Beilstein 01, 490
Sinónimo 1,8-octanediol, octamethylene glycol, 1,8-dihydroxyoctane, octan-1,8-diol, 1,8-octandiol, 1, 8-octandiol, octane-1,8-diol;, acmc-209nan, ksc358i9p
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water.
Viscosidad 20.6 mPa.s (70°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Octanediol, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.