Learn More
1,8-Octandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498366 100 g 100 g
11488366 25 g 25 g
11408376 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15402.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    98.65€ / 100 g
    Ahorro 10.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 629-41-4 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
1,8-Octanediol is used in cosmetics, perfumes, ink, essence and in UV coating. It acts as a precursor in the synthesis of polymer and in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,8-octandiol se utiliza en cosméticos, perfumes, tinta, esencias y en revestimientos UV. Actúa como precursor en la síntesis de polímeros y en la fabricación de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformiatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-41-4
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Número MDL MFCD00002989
Clave InChI OEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69420
ChEBI CHEBI:44630
Nombre IUPAC octano-1,8-diol
SMILES C(CCCCO)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Octanediol
Punto de fusión 58°C to 61°C
Punto de ebullición 171°C to 173°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 148°C (298°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Fórmula lineal HO(CH2)8OH
Cantidad 100 g
Beilstein 1633499
Sinónimo 1,8-octanediol, octamethylene glycol, 1,8-dihydroxyoctane, octan-1,8-diol, 1,8-octandiol, 1, 8-octandiol, octane-1,8-diol;, acmc-209nan, ksc358i9p
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza ≥98%