Learn More
1,8-Nonadiino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420238 5 g 5 g
11430238 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23784.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2396-65-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
It is used as starting reagent in the synthesis of 2,6-hexadecadiynoic acid, 2,6-nonadecadiynoic acid and 2,9-hexadecadiynoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo inicial en la síntesis de ácido 2,6-hexadecadiinoico, ácido 2,6-nonadecadiinoico y ácido 2,9-hexadecadiinoico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de polvos de metales pesados y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2396-65-8
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.195
Número MDL MFCD00008581
Clave InChI DMOVPHYFYSASTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-nonadiyne, acmc-1cak0, 1,8-nonadiyne,, 1,8-nonadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 16969
Nombre IUPAC nona-1,8-diino
SMILES C#CCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Nonadiyne
Punto de fusión -21°C
Densidad 0.799
Punto de ebullición 55°C to 56°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal HC≡C(CH2)5C≡CH
Índice de refracción 1.449
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1733443
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.2
Porcentaje de pureza 97%