Learn More
Anhídrido 1,8-naftoico, TRC
Código de producto. 30466067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466067 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30466067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN345300500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalic anhydride
CAS 81-84-5
Fórmula molecular C12 H6 O3
Cantidad 500 g
Sinónimo Naphthalic anhydride (7CI,8CI), 1,8-Naphthalenedicarboxylic acid anhydride, 1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, 1,8-Naphthalic acid anhydride, 1,8-Naphthalic anhydride, 1,8-Naphthanoic anhydride, 1,8-Naphthoic anhydride, NSC 5747, Protect, Protect (agrochemical)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6O3/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(14)15-11/h1-6H
SMILES O=C1OC(=O)c2cccc3cccc1c23
Peso molecular (g/mol) 198.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0317