Learn More
1,8-Naftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443118 10 g 10 g
11453118 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18856.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 81-83-4 | C12H7NO2 | 197.193 g/mol
It is a useful material for utilization in phosphorescence dye doped organic light emitting diodes (oleds), hole blocking and electron-conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es un material útil para su utilización en diodos emisores de luz orgánicos (oled) dopados con tinte de fosforescencia, bloqueo de agujeros y material conductor de electrones.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-83-4
Fórmula molecular C12H7NO2
Peso molecular (g/mol) 197.193
Número MDL MFCD00006920
Clave InChI XJHABGPPCLHLLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-naphthalimide, naphthalimide, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, 1,8-naphthalenedicarboximide, benzo de isoquinoline-1,3-dione, unii-gi0tv19gbn, naphthalene-1,8-dicarboximide, gi0tv19gbn
PubChem CID 66491
Nombre IUPAC Benzo[de]isoquinolina-1,3-diona
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)NC(=O)C3=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Naphthalimide
Punto de fusión 299°C to 303°C
Cantidad 10 g
Beilstein 153150
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.2
Porcentaje de pureza 98%