Learn More
Anhídrido 1,8-naftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10781545 2.5 kg 2.50 Kg
10466940 100 g 100 g
10655752 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10781545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128140025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-84-5
Fórmula molecular C12H6O3
Peso molecular (g/mol) 198.18
Número MDL MFCD00006925
Clave InChI GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
PubChem CID 6693
ChEBI CHEBI:82246
Nombre IUPAC 3-oxatriciclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaeno-2,4-diona
SMILES O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 8-Naphthalic anhydride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >269.0°C
Color Beige a marrón
Temperatura de inflamación 272°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 17, 521
Fieser 01,713
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Naphthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.