Learn More
1,8-Anhídrido naftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415623 50 g 50 g
11425623 250 g 250 g
11405623 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13519.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
1,8-Naphthalic anhydride is used as a seed protectant and to prepare dyestuffs and optical brighteners. It is used in the preparation of napthalimide analogues, which finds application as anticancer agents. Further, it is used as fluorescent brightening agent for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido 1,8-naftálico se utiliza como protector de semillas y para preparar colorantes y abrillantadores ópticos. Se utiliza en la preparación de análogos de naftalimida, que encuentra aplicación como agente anticanceroso. Además, se utiliza como agente abrillantador fluorescente para materiales poliméricos.
Solubilidad
Soluble en éter y alcohol. Ligeramente soluble en ácido acético. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-84-5
Fórmula molecular C12H6O3
Peso molecular (g/mol) 198.18
Número MDL MFCD00006925
Clave InChI GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
PubChem CID 6693
ChEBI CHEBI:82246
Nombre IUPAC 3-oxatriciclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaeno-2,4-diona
SMILES O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Naphthalic anhydride
Punto de fusión 269°C to 273°C
Cantidad 50 g
Beilstein 153190
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ether and alcohol. Slightly soluble in acetic acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.18
Porcentaje de pureza 97%