Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 1,8 l
Descripción
- Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
- Diseñado específicamente para la eliminación segura de insulina y agujas, nuestro contenedor de 1,8 litros puede contener 20 agujas en posición vertical.* y también cuenta con una abertura para retirar las agujas si es necesario.
- Nuestro 1.8 Litros Sharpsafe™ Los contenedores están diseñados específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- *Basado en un ancho de pluma de aguja estándar de 17 mm
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Capacidad nominal de 1,8 l que permite desechar verticalmente 20 bolígrafos de aguja.
- Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
- Tapa superior abatible para función de cierre temporal y final
- Elección de aberturas: abertura de «pétalo» sin retorno, abertura para extraer la hoja del bisturí, función de extracción de la aguja de la pluma de insulina con una abertura sin obstrucciones para jeringas grandes y soportes para tubos de extracción de sangre
- Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1,8 L |
| Certificaciones/conformidad | Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Color del tapón | Morado |
| Color | Gris |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 364 x 600 x 412 mm |
| Cantidad | 75/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de insulina y bolígrafos de aguja |
| Tipo de producto | Recipiente para objetos punzantes |