Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Conexiones de grafito de 0,25 pulgadas (1/8)
Descripción
- Compuesto de grafito y Vespel
- Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalme de reducción de grafito de 3,17 mm (1/8 pulgadas), conector de 1,2 × 6,4 × 4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Tamaño (métrico) | 6,4 x 4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | 1,9 cm (1 x 8 pulg) Conectores |
| Material | Grafito |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 1,2 mm |