Learn More
1,8-dioxaciclotetradecano-2,9-diona, TRC
Código de producto. 30376711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376711 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30376711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD426815100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dioxacyclotetradecane-2,9-dione
CAS 1020-83-3
Fórmula molecular C12 H20 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Oxepanone, dimer, Caprolactone cyclic dimer, Dicaprolactone, ε-Caprolactone cyclic dimer
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9-15-12(14)8-4-2-6-10-16-11/h1-10H2
SMILES O=C1CCCCCOC(=O)CCCCCO1
Nombre IUPAC 1,8-dioxaciclotetradecano-2,9-diona
Peso molecular (g/mol) 228.285
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.136