Learn More
1,8-Dinitropireno (90%), TRC
Código de producto. 30135494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135494 25 mg 25 miligramos
30009879 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48027025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42397-65-9
Fórmula molecular C16 H8 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 292.25
Sinónimo Pyrene, 1,8-dinitro-, 1,8-Dinitropyrene
Nombre IUPAC 1,8-dinitropireno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3ccc(c4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dinitropyrene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18(21)22)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0484