Learn More
1,8-dinitropireno (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,8-Dinitropyrene |
| CAS | 42397-65-9 |
| Fórmula molecular | C16 H8 N2 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pyrene, 1,8-dinitro-, 1,8-Dinitropyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18(21)22)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3ccc(c4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,8-dinitropireno |
| Peso molecular (g/mol) | 292.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.0484 |