Learn More
1,8-Dinitroantraquinona, TRC
Código de producto. 30363185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363185 500 mg 500 miligramos
30356482 100 mg 100 miligramos
30355859 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD191835500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-39-5
Fórmula molecular C14H6N2O6
Peso molecular (g/mol) 298.21
Sinónimo 1,8-Dinitro-9,10-anthracenedione, 1,8-Dinitro-9,10-anthraquinone, Alizarine Violet R Base, NSC 37108, Waxoline Violet BA
Nombre IUPAC 1,8-dinitroantraceno-9,10-dión
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)c3cccc(c3C(=O)c12)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dinitroanthraquinone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H6N2O6/c17-13-7-3-1-5-9(15(19)20)11(7)14(18)12-8(13)4-2-6-10(12)16(21)22/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0226