Learn More
1,8-dimetilacarbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,8-Dimethylacarbazole |
| CAS | 6558-83-4 |
| Fórmula molecular | C14H13N |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N/c1-9-5-3-7-11-12-8-4-6-10(2)14(12)15-13(9)11/h3-8,15H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc2c3cccc(C)c3[nH]c12 |
| Peso molecular (g/mol) | 195.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.1048 |