Learn More
1,8-Diiodoperfluorooctano, TRC
Código de producto. 30385596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385596 5 g
30377089 1 g
30378944 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4942985G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-70-6
Fórmula molecular C8F16I2
Peso molecular (g/mol) 653.87
Sinónimo 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoro-1,8-diiodo-Octane, hexadecafluoro-1,8-diiodo-Octane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Hexadecafluoro-1,8-diiodooctane, 1,8-Diiodohexadecafluorooctane, alpha,ω-Diiodoperfluorooctane
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Diiodoperfluorooctane
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8F16I2/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)25)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(23,24)26
Formula Weight (peso de la fórmula) 653.7834