Learn More
1,8-Diiodoperfluorooctano, TRC
Código de producto. 30377089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377089 1 g
30378944 250 mg
30385596 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4942981G
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-70-6
Fórmula molecular C8F16I2
Peso molecular (g/mol) 653.87
Sinónimo 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoro-1,8-diiodo-Octane, hexadecafluoro-1,8-diiodo-Octane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Hexadecafluoro-1,8-diiodooctane, 1,8-Diiodohexadecafluorooctane, alpha,ω-Diiodoperfluorooctane
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,8-Diiodoperfluorooctane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8F16I2/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)25)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(23,24)26
Formula Weight (peso de la fórmula) 653.7834
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.