Learn More
1,8-Diyodooctano, 97+ %, estabilizado con cobre
Código de producto. 11434210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434210 25 g 25 g
11309216 10 g 10 g
11404213 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10867.14
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 24772-63-2 | C8H16I2 | 366,025 g/mol
El 1,8-diyodooctano se utiliza para mejorar la eficiencia de conversión de energía de las células solares de polímero. También se emplea como aditivo de procesamiento para mejorar la morfología y la eficiencia de las células solares con heterojunciones en masa basadas en el poli(3-hexiltiofeno) regioregular.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 1,8-diyodooctano se utiliza para mejorar la eficiencia de conversión de energía de las células solares de polímero. También se emplea como aditivo de procesamiento para mejorar la morfología y la eficiencia de las células solares de heterouniones a granel basadas en el poli regioregular (3-hexiltiofeno).
Solubilidad
Miscible con metanol.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agua y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24772-63-2
Fórmula molecular C8H16I2
Número MDL MFCD00001106
Clave InChI KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90605
Nombre IUPAC 1,8-diyodooctano
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Diiodooctane
Nombre de nota Stabilized with copper
Densidad 1.84
Punto de ebullición 167°C to 169°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5635
Cantidad 25 g
Beilstein 1735437
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo octane, 1,8-diiodo, octamethylene diiodide, pubchem3851, octane,1,8-diiodo, acmc-1cljq, 1,8-bis iodanyl octane, 1,8-diiodooctane, stabilized with copper, stabilizedwithcopperchip, 1,8-diiodooctane, contains copper as stabilizer
Información de solubilidad Miscible with methanol.
SMILES C(CCCCI)CCCI
Peso molecular (g/mol) 366.025
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.03
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación