Learn More
1,8-Diyodooctano, 97+ %, estabilizado con cobre
Código de producto. 11309216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309216 10 g 10 g
11434210 25 g 25 g
11404213 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11309216 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10867.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 24772-63-2 | C8H16I2 | 366,025 g/mol
El 1,8-diyodooctano se utiliza para mejorar la eficiencia de conversión de energía de las células solares de polímero. También se emplea como aditivo de procesamiento para mejorar la morfología y la eficiencia de las células solares con heterojunciones en masa basadas en el poli(3-hexiltiofeno) regioregular.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 1,8-diyodooctano se utiliza para mejorar la eficiencia de conversión de energía de las células solares de polímero. También se emplea como aditivo de procesamiento para mejorar la morfología y la eficiencia de las células solares de heterouniones a granel basadas en el poli regioregular (3-hexiltiofeno).
Solubilidad
Miscible con metanol.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agua y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24772-63-2
Fórmula molecular C8H16I2
Número MDL MFCD00001106
Clave InChI KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90605
Nombre IUPAC 1,8-diyodooctano
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,8-Diiodooctane
Nombre de nota Stabilized with copper
Densidad 1.84
Punto de ebullición 167°C to 169°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Índice de refracción 1.5635
Cantidad 10 g
Beilstein 1735437
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo octane, 1,8-diiodo, octamethylene diiodide, pubchem3851, octane,1,8-diiodo, acmc-1 cljq, 1,8-bis iodanyl octane, 1,8-diiodooctane, stabilized with copper, stabilizedwithcopperchip, 1,8-diiodooctane, contains copper as stabilizer
Información de solubilidad Miscible with methanol.
SMILES ICCCCCCCCI
Peso molecular (g/mol) 366.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.03
Porcentaje de pureza ≥97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RU– Solo para uso en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.