Learn More
1,8-Dihidroxiantraquinona, TRC
Código de producto. 30135094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135094 10 g 10 g
30138075 100 g 100 g
17904865 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45015010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-10-2
Fórmula molecular C14 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 240.21
Sinónimo Anthraquinone, 1,8-dihydroxy- (8CI), 1,8-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthron, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxiantraceno-9,10-diona
SMILES Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dantron
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0423