Learn More
1,8-Dihidroxiantraquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,8-Dihydroxyanthraquinone |
| Punto de fusión | 191°C to 193°C (sublimation) |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 2054727 |
| Índice Merck | 14,2815 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.21 |
| Porcentaje de pureza | 95% |