Learn More
1,8-Dihidroxiantraquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484044 100 g 100 g
11494044 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484044 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12001.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 117-10-2 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-10-2
Fórmula molecular C14H8O4
Peso molecular (g/mol) 240.214
Número MDL MFCD00001211
Clave InChI QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
PubChem CID 2950
ChEBI CHEBI:3682
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxiantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Punto de fusión 191°C to 193°C (sublimation)
Cantidad 100 g
Beilstein 2054727
Índice Merck 14,2815
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Dihydroxyanthraquinone