Learn More
1,8-dihidroxiantraceno-9,10-diona (Danthron), Mikromol™
Código de producto. 17923886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17923886 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17923886 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0137.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,8-dihidroxiantraceno-9,10-diona (Danthron)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dantron
CAS 117-10-2
Nombres de analitos o componentes Dantron
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Dithranol Imp. B (EP), Danthron, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax, Dithranol Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
SMILES Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxiantraceno-9,10-diona
Peso molecular (g/mol) 240.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240,0423 g/mol