Learn More
1,8-Dihidroxi-4,5-dinitroantraquinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11455997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455997 250 g 250 g
11435997 10 g 10 g
11445997 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25032.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-55-0
Fórmula molecular C14H6N2O8
Peso molecular (g/mol) 330.208
Número MDL MFCD00019149
Clave InChI GJCHQJDEYFYWER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone, 4,5-dinitrochrysazin, 1,8-dinitro-4,5-dihydroxyanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4,5-dinitro, unii-heo6302d6d, ccris 4796, 4,5-dihydroxy-1,8-dinitroanthraquinone, anthraquinone, 1,8-dihydroxy-4,5-dinitro, 1,8-dihydroxy-4,5-dinitro-9,10-anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4,5-dinitro-anthraquinone
PubChem CID 3378440
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxi-4,5-dinitroantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC(=C2C(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone
Punto de fusión 225°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.21
Porcentaje de pureza 97%