Learn More
1,8-dihidroxi-4,5-dinitro-9,10-antracenodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitro-9,10-anthracenedione |
| CAS | 81-55-0 |
| Fórmula molecular | C14H6N2O8 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitro-anthraquinone, 4,5-Dinitro-chrysazin, 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitro-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthracene-9,10-dione, 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone, 1,8-Dinitro-4,5-dihydroxyanthraquinone, 4,5-Dihydroxy-1,8-dinitroanthraquinone, 4,5-Dinitrochrysazin, ARDP 0006, NSC 81256 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H6N2O8/c17-7-3-1-5(15(21)22)9-11(7)14(20)12-8(18)4-2-6(16(23)24)10(12)13(9)19/h1-4,17-18H |
| SMILES | Oc1ccc(c2C(=O)c3c(C(=O)c12)c(O)ccc3[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,8-dihidroxi-4,5-dinitroantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 330.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.0124 |