Learn More
Éster metílico del ácido 1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidro-4-oxo-pirano[3,4-b]indol-1-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-4-oxo-pyrano[3,4-b]indole-1-a |
| CAS | 111478-84-3 |
| Fórmula molecular | C18 H21 N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO4/c1-4-11-7-6-8-12-15-13(20)10-23-18(5-2,9-14(21)22-3)17(15)19-16(11)12/h6-8,19H,4-5,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1cccc2c3C(=O)COC(CC)(CC(=O)OC)c3[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 2-(1,8-dietil-4-oxo-9H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 315.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.1471 |