Learn More
1,8-dicloronaftaleno, TRC
Código de producto. 30365345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365345 25 mg 25 miligramos
30354430 10 mg 10 miligramos
30353484 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD26999525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2050-74-0
Fórmula molecular C10 H6 Cl2
Peso molecular (g/mol) 197.06
Sinónimo Naphthalene, 1,8-dichloro-, 1,8-Dichloronaphthalene, PCN 9, 1,8-DiCN, 1,8-DCN, PCN-9
Nombre IUPAC 1,8-dicloronaftaleno
SMILES Clc1cccc2cccc(Cl)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dichloronaphthalene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6Cl2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9847