Learn More
1,8-Dibromooctano, TRC
Código de producto. 30387151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387151 5 g -
30376437 1 g -
30386229 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4257155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4549-32-0
Fórmula molecular C8H16Br2
Peso molecular (g/mol) 272.02
Sinónimo NSC 9820, Octamethylene Dibromide, alpha,ω-Dibromooctane
Nombre IUPAC 1,8-dibromooctano
SMILES BrCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dibromooctane
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.9619