Learn More
1,8-Dibromooctano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11934491 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10326370 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10070770 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11934491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112882500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4549-32-0
Fórmula molecular C8H16Br2
Peso molecular (g/mol) 272.01
Clave InChI DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
Nombre IUPAC 1,8-dibromooctano
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 8-Dibromooctane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15.0°C to 16.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.4600g/mL
Punto de ebullición 270.0°C to 272.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)8Br
Índice de refracción 1.4981 to 1.5001
Cantidad 250 mL
Beilstein 01,16
Gravedad específica 1.46
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido