Learn More
1,8-Dibromooctano, 98 %
Código de producto. 11444210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444210 25 g 25 g
11437567 50 g 50 g
11454210 100 g 100 g
15453107 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11444210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15651.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272,024 g/mol
El 1,8-dibromooctano se utiliza como aditivo en la preparación de éster metílico del ácido poli[[4,8-bis[(2-etilhexil)oxi]benzo[1,2-b:4,5-b']ditiofeno-2,6-diil][3-fluoro-2-[(2-etilhexil)carbonil]tieno[3,4-b]tiofenodiil]]:[6,6]-fenilC71-butírico, que encuentra aplicación en la fabricación de energía fotovoltaica orgánica (OPV). Además, se utiliza en la preparación de (1,4-bis-(8-bromooctiloxi)-benceno).
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 1,8-dibromooctano se usa como aditivo en la preparación de éster de metilo de ácido poli[[4,8-bis[(2-etilhexil)oxi]benzo[1,2-b:4,5-b′]ditiofeno-2,6-diil][3-fluoro-2-[(2-etilhexil)carbonilo]tieno[3,4-b]tiofenodiil]]:[6,6]-fenilC71-butírico, que encuentra aplicación en la fabricación de fotovoltaicos orgánicos (OPV). Además, se utiliza en la preparación de (1,4-bis-(8-bromooctiloxi)-benceno).
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4549-32-0
Fórmula molecular C8H16Br2
Número MDL MFCD00000277
Clave InChI DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
Nombre IUPAC 1,8-dibromooctano
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dibromooctane
Punto de fusión 15°C to 16°C
Densidad 1.468
Punto de ebullición 270°C to 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4995
Cantidad 25 g
Beilstein 1698114
Información de solubilidad Immiscible with water.
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Peso molecular (g/mol) 272.024
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.02
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación