Learn More
1,8-Dibromoantraceno, TRC
Código de producto. 30384618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384618 50 mg
30374916 100 mg
30376436 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42350850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131276-24-9
Fórmula molecular C14H8Br2
Peso molecular (g/mol) 336.02
SMILES Brc1cccc2cc3cccc(Br)c3cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dibromoanthracene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-5-1-3-9-7-10-4-2-6-14(16)12(10)8-11(9)13/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.8993