Learn More
1,8-Diazido-3,6-dioxaoctano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,8-Diazido-3,5-dioxaoctane |
| CAS | 59559-06-7 |
| Fórmula molecular | C6 H12 N6 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N6O2/c7-11-9-2-1-4-13-6-14-5-3-10-12-8/h1-6H2 |
| SMILES | [N-]=[N+]=NCCCOCOCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 1-azido-3-(2-azidoetoximetoxi)propano |
| Peso molecular (g/mol) | 200.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1022 |