Learn More
MedChemExpress 1,8-Diazafluoren-9-one
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (182.95 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (3.68 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | HBV |
| Peso molecular | 182.18 g/mol |
| CAS | 54078-29-4 |
| Sinónimo | DFO |