Learn More
1.8-Diazaciclotetradecano-2,7-diona, TRC
Código de producto. 30008849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008849 5 mg 5 miligramos
30006626 10 mg 10 miligramos
30005557 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4948005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4266-66-4
Fórmula molecular C12H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 226.32
Sinónimo NSC 138477
SMILES O=C1CCCCC(=O)NCCCCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1.8-Diazacyclotetradecane-2,7-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-4-8-12(16)14-10-6-2-1-5-9-13-11/h1-10H2,(H,13,15)(H,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1681
Porcentaje de pureza >95%