Learn More
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene |
| Nombre de nota | ≥98% |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -70.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.0190g/mL |
| Punto de ebullición | 261.0°C |
| Temperatura de inflamación | 116°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.