Learn More
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
25 GR
5 ml
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10104320 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10011970 5 g Glass bottle 5 ml
10377240 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10662023 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10023313 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10104320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.50€
    41.65€ / 25 g
    Ahorro 6.85€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6674-22-2 | C9H16N2 | 152.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6674-22-2
Número MDL MFCD00006930
Clave InChI GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
PubChem CID 81184
Nombre IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,10-octahidropirimido[1,2-a]azepina
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Nombre de nota ≥98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0190g/mL
Punto de ebullición 261.0°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H16N2
Índice de refracción 1.5210 to 1.5230
Cantidad 25 g
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Índice Merck 15, 2996
Gravedad específica 1.019
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Peso molecular (g/mol) 152.24
Viscosidad 11.76 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.