Learn More
1,8-diaminotrietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,8-Diaminotriethyleneglycol |
| CAS | 929-59-9 |
| Fórmula molecular | C6 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2 |
| SMILES | NCCOCCOCCN |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.1212 |