Learn More
1,8-Diaminooctano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436736 100 g 100 g
11426736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11436736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23885.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 373-44-4 | C8H22Cl2N2 | 217.18 g/mol
1,8-Diaminooctane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,8-diaminooctano es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 575 g/l.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes, el dióxido de carbono, el aire y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 373-44-4
Fórmula molecular C8H22Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 217.18
Número MDL MFCD00008248
Clave InChI ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
PubChem CID 24250
ChEBI CHEBI:73112
Nombre IUPAC octano-1,8-diamina
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Diaminooctane
Punto de fusión 50°C to 54°C
pH 11.7
Punto de ebullición 225°C to 226°C
Temperatura de inflamación 106°C (223°F)
Olor Amine-like
Cantidad 100 g
Número UN UN3259
Beilstein 1735426
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water 575g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Diaminooctane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Octamethylenediamine