Learn More
1,8-Diaminooctano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10664952 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10664952 25 g Frasco de vidrio 25 g
10122810 100 g Frasco de vidrio 100 g
10783455 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10664952 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112310250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 373-44-4 | C8H22Cl2N2 | 217.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 373-44-4
Fórmula molecular C8H22Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 217.18
Número MDL MFCD00008248
Clave InChI ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
PubChem CID 24250
ChEBI CHEBI:73112
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 8-Diaminooctane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50.0°C to 54.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 165g/mL
Punto de ebullición 225.0°C to 226.0°C
Temperatura de inflamación 115°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)8NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 271
Información de solubilidad Solubility in water: 575g/L (20°C).
Nombre IUPAC dicloruro de octano-1,8-bis(aminio)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina solidificada
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Diaminooctane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.