Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 8-Diaminooctane |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 50.0°C to 54.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Densidad | 165g/mL |
| Punto de ebullición | 225.0°C to 226.0°C |
| Temperatura de inflamación | 115°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Mostrar más |
Safety and Handling
- 1,8-Diaminooctane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.