Learn More
1,8-Diaminonaftaleno, TRC
Código de producto. 30351645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351645 250 g 250 g
30353383 25 g 25 g
30357353 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416445250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479-27-6
Fórmula molecular C10 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 158.2
Sinónimo 1,8-Diamine naphthaline, 1,8-Diaminonaphthalene, 1,8-Naphthylenediamine, NSC 6081
Nombre IUPAC naftaleno-1,8-diamina
SMILES Nc1cccc2cccc(N)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Diaminonaphthalene
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0844