Learn More
1,8-Diaminonaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10304082 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10304082 5 g Frasco de vidrio 5 g
10592072 100 g Frasco de vidrio 100 g
10151292 500 g Frasco de vidrio 500 g
10257543 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10304082 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 479-27-6 | C10H10N2 | 158.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479-27-6
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.2
Número MDL MFCD00004033
Clave InChI YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-diaminonaphthalene, 1,8-naphthalenediamine, 1,8-naphthylenediamine, unii-ika7029yh9, ccris 8398, 1,8-diaminonapthalene, 1,8-diamino naphthalene, 1,8-naphthalene diamine, acmc-209kb1, ksc236e9t
PubChem CID 68067
Nombre IUPAC naftaleno-1,8-diamina
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 8-Diaminonaphthalene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63.0°C to 66.0°C
Color Marrón o gris a gris rojizo
Punto de ebullición 205.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 195°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H6(NH2)2
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 205
Índice Merck 15, 6457
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, slightly soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Trozos o masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Diaminonaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.