Learn More
1,8-Diaminonaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479190 50 g 50 g
11489190 250 g 250 g
11469190 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479190 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15966.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 479-27-6 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
1,8-Diaminonaphthalene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,8-diaminonaftaleno es una materia prima importante y sirve de intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y productos agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479-27-6
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.204
Número MDL MFCD00004033
Clave InChI YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-diaminonaphthalene, 1,8-naphthalenediamine, 1,8-naphthylenediamine, unii-ika7029yh9, ccris 8398, 1,8-diaminonapthalene, 1,8-diamino naphthalene, 1,8-naphthalene diamine, acmc-209kb1, ksc236e9t
PubChem CID 68067
Nombre IUPAC naftaleno-1,8-diamina
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Diaminonaphthalene
Punto de fusión 61°C to 65°C
Punto de ebullición 205°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 195°C (383°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 742841
Índice Merck 14,6372
Información de solubilidad slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Naphthalenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Naphthalenediamine