Learn More
1,8-Cineol, TRC
Código de producto. 30355452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355452 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30355452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44195050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 470-82-6
Fórmula molecular C10 H18 O
Cantidad 50 g
Sinónimo Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetil-3-oxabiciclo[2.2.2]octano
Peso molecular (g/mol) 154.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358